Läs mer
1-Amino-2-naphthol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride |
| CAS | 1198-27-2 |
| Molekylformel | C10H9NO . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.64 |
| Formel vikt | 195.0451 |