missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ GSG1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17156943
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17156943 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17156943 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5107137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5790.00 SEK
    4921.50 SEK / 100µL
    Save 868.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.

As a component of the inner core of AMPAR complex, modifies AMPA receptor (AMPAR) gating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GSG1L
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen GSG1L
Genaccessionsnr. Q6UXU4
Gene Alias AI852434; C230098I05Rik; g1l; G630023A01Rik; germ cell-specific gene 1-like protein; Gm637; GSG1 like; GSG1L; GSG1-like; GSG1-like protein; KTSR5831; PRO19651; RGD1562278; UNQ5831/PRO19651
Gensymboler GSG1L
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human GSG1L (aa 100-150).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 146395
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.