Läs mer
(+/-)-1-Amino-2-propanol, 94%, remainder 2-amino-1-propanol
Produktkod. 11348246
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348246 1000 g 1kg
11338246 250 g 250g
11358246 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15343.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Amino-2-propanol används för att studera effekten av temperatur och vattenhalt på molekylstrukturen och vätebindningen av amino-2-propanol, vilket har undersökts med Fourier transform nära-infraröd (FT-NIR) spektroskopi. Används även vid syntes av proteinkinas CK2-hämmare som används vid behandling av neoplasi och andra infektionssjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig och Hygroskopisk, förvara borta från luft och vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-96-6
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00008139
InChI-nyckel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC-namn 1-aminopropan-2-ol
LEDER CC(O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Amino-2-propanol
Densitet 0.959
Kokpunkt 160°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden 2-amino-1-propanol
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 605275
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 75.11
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.