Läs mer
1-Amino-2-propanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319273
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30319273 500 mg
1 options
Produktkod. 30319273 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA10216950
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-2-propanol
CAS 78-96-6
Analyt- eller komponentnamn 1-Amino-2-propanol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C3 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
LEDER CC(O)CN
IUPAC-namn 1-aminopropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 75.11
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 75.0684 g/mol