Läs mer
1-Amino-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2-propanol |
| CAS | 78-96-6 |
| Molekylformel | C3 H9 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)CN |
| IUPAC-namn | 1-aminopropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.11 |
| Formel vikt | 75.0684 |