Läs mer
1-Amino-2-propanol, TRC
Produktkod. 30326781
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326781 50 g
30313398 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30326781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62813550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-2-propanol
CAS 78-96-6
Molekylformel C3 H9 N O
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
LEDER CC(O)CN
IUPAC-namn 1-aminopropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 75.11
Formel vikt 75.0684