Läs mer
1-amino-3,3-dietoxipropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10617431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617431 25 g Glasflaska 25g
11915281 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269850250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41365-75-7 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41365-75-7
Molekylformel C7H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.22
InChI-nyckel PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
PubChem CID 521029
IUPAC-namn 3,3-dietoxipropan-1-amin
LEDER CCOC(CCN)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 72°C (16.0 hPa)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4233 to 1.4253
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible, hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol and petroleum ether
Formel vikt 147.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.