Läs mer
1-amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763033
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763033 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10582272 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763033 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12133DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 5002-93-7
Molekylformel C10H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 197.234
MDL-nummer MFCD00205693
InChI-nyckel KFQPRNVTVMCYEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, 1-amino-3-4-methoxy-phenoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-4-methoxyphenoxy, 3-amino-1-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, maybridge1_002199, 4-3-amino-2-hydroxypropoxy anisole, 2rs-1-amino-3-4methoxyphenoxy-2-propanol, 2rs-1-amino-3-4-methoxyphenoxy-2-propanol
PubChem CID 2735360
IUPAC-namn 1-amino-3-(4-metoxifenoxi)propan-2-ol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)OCC(CN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.23
Procent renhet 95%