Läs mer
1-Amino-3-(4-metoxyfenoxi)propan-2-ol, TRC
Produktkod. 30332465
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332465 1 g
1 options
Produktkod. 30332465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6346431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS 5002-93-7
Molekylformel C10 H15 N O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol, 3-Amino-1-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,12H,6-7,11H2,1H3
LEDER COc1ccc(OCC(O)CN)cc1
IUPAC-namn 1-amino-3-(4-metoxyfenoxi)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 197.231
Formel vikt 197.105