Läs mer
1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466439
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466439 100 mg 100mg
15476439 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64527.MC
Request Bulk or Custom Format
Acetyleninnehållande reagens med PEG-spacer och karboxylreaktivitet
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn används som ett acetyleninnehållande reagens med PEG-spacer och karboxylreaktivitet. Den hydrofila PEG-distansen ökar vattenlösligheten av detta reagens, vilket möjliggör enkel modifiering av karboxylsyrainnehållande biomolekyler såsom antikroppar, proteiner och peptider med den terminala alkynen. PEG-spacern minskar också aggregationen av modifierade proteiner lagrade i lösning genom att lägga till hydrofil karaktär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn används som ett acetyleninnehållande reagens med PEG-spacer och karboxylreaktivitet. Den hydrofila PEG-distansen ökar vattenlösligheten av detta reagens, vilket möjliggör enkel modifiering av karboxylsyrainnehållande biomolekyler såsom antikroppar, proteiner och peptider med den terminala alkynen. PEG-spacern minskar också aggregationen av modifierade proteiner lagrade i lösning genom att lägga till hydrofil karaktär.
Löslighet
Löslig i DMSO, DMF, DCM, THF eller kloroform.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013921-36-2
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.292
MDL-nummer MFCD22380736
InChI-nyckel QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 86580391
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-prop-2-ynoxietoxi)etoxi]etoxi]etanamin
LEDER C#CCOCCOCCOCCOCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Färg Gult
Linjär formel NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Formel vikt 231.29
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.