missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 72955-96-5 |
| Molekylformel | C15 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| LEDER | NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vikt | 256.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?