Läs mer
1-amino-3-hydroxibensen, TRC
Produktkod. 30323755
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323755 10 g
1 options
Produktkod. 30323755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61118510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Molekylformel C6 H7 N O
Kvantitet 10 g
Synonym Phenol, m-amino- (8CI), 3-Aminophenol, (3-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-3-hydroxybenzene, 3-Hydroxyaniline, 3-Hydroxybenzenamine, C.I. 76545, C.I. Oxidation Base 7, Fouramine EG, Fourrine 65, Fourrine EG, Furro EG, Futramine EG, NSC 1546, Nako TEG, Pelagol EG, Renal EG, Rodol EG, Tertral EG, Ursol EG, Zoba EG, m-Aminophenol, m-Hydroxyaminobenzene, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-aminofenol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528