Läs mer
1-Amino-3-nitroadamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-3-nitroadamantane |
| CAS | 243145-00-8 |
| Molekylformel | C10H16N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(4-7,6-9)12(13)14/h7-8H,1-6,11H2 |
| LEDER | NC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-nitroadamantan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.25 |