Läs mer
1-Amino-4-benzylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-4-benzylpiperazine |
| CAS | 39139-52-1 |
| Molekylformel | C11H17N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3/c12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10,12H2 |
| LEDER | NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-benzylpiperazin-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.1422 |