Läs mer
1-amino-4-cyklopentylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411008
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411008 250 mg 250mg
15490998 1 g 1g
15401008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54831.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61379-64-4 | C9H19N3 | 169.272 g/mol
1-Amino-4-cyklopentylpiperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Amino-4-cyklopentylpiperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61379-64-4
Molekylformel C9H19N3
Molekylvikt (g/mol) 169.272
MDL-nummer MFCD00190598
InChI-nyckel QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1512485
IUPAC-namn 4-cyklopentylpiperazin-1-amin
LEDER C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 169.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.