Läs mer
1-Amino-4-cyklopentylpiperazin, TRC
Produktkod. 30316375
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30316375 50 mg
1 options
Produktkod. 30316375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60354850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Molekylformel C9 H19 N3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
LEDER NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC-namn 4-cyklopentylpiperazin-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 169.27
Formel vikt 169.1579