Läs mer
1-Amino-4-cyklopentylpiperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine |
| CAS | 61379-64-4 |
| Molekylformel | C9 H19 N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2 |
| LEDER | NN1CCN(CC1)C2CCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-cyklopentylpiperazin-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.27 |
| Formel vikt | 169.1579 |