Läs mer
1-Amino-4-hydroxyantrakinon, 96 %
Produktkod. 11445827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445827 25 g 25g
11435827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24388.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 116-85-8 | C14H9NO3 | 239,23 g/mol
Användningen av inklusionskomplexet av 1-amino-4-hydroxiantrakinon (AHA) i den inre kaviteten hosβ -cyklodextrin ger ökad känslighet, selektivitet och detektionsgräns, och tillåter bestämning av 10-70 ng ml-1 beryllium, jämfört med 60-500 ng ml-1 i frånvaro av cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
av inklusionskomplexet av 1-amino-4-hydroxiantrakinon (AHA) i den inre kaviteten hosβ -cyklodextrin ger ökad känslighet, selektivitet och detektionsgräns, och tillåter bestämning av 10-70 ng ml-1 beryllium, jämfört med 60-500 ng ml-1 i frånvaro av cyklodextrin.
Löslighet Löslig i vatten, etanol
, aceton, bensen.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-85-8
Molekylformel C14H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 239.23
MDL-nummer MFCD00001223
InChI-nyckel AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
IUPAC-namn 1-amino-4-hydroxiantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Smältpunkt 207 °C till 209 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, aceton, bensen.
Formel vikt 239.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.