Läs mer
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10122850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122850 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10122850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 116-85-8
Molekylformel C14H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 239.23
MDL-nummer MFCD00001223
InChI-nyckel AQXYVFBSOOBBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, disperse red 15, calcosyn pink b, celutate pink b, nacelan pink b, amacel pink b, celutate pink bn, celutate pink by, cibacete red 3b, disperse red 2s
PubChem CID 8323
IUPAC-namn 1-amino-4-hydroxyanthracene-9,10-dione
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207.0°C to 209.0°C
Färg Brown to Purple
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 268
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vikt 239.23
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.