Läs mer
1-Amino-4-metylpiperazin (>90 %), TRC
Produktkod. 30322424
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30322424 25 g
1 options
Produktkod. 30322424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61343525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Molekylformel C5H13N3
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
InChI formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
LEDER CN1CCN(N)CC1
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Formel vikt 115.1109