Läs mer
1-Amino-4-metylpiperazin, 98 %
Produktkod. 11369645
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369645 25 g 25g
11379645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19108.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6928-85-4
Molekylformel C5H13N3
Molekylvikt (g/mol) 115.18
MDL-nummer MFCD00006154
InChI-nyckel RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-1-amin
LEDER CN1CCN(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-methylpiperazine
Densitet 0.96
Kokpunkt 172°C to 175°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 103334
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 115.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.