Läs mer
1-amino-4-oxocyklohexankarboxylsyra etylenketal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379755 1 g 1g
11389755 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19795.03
Request Bulk or Custom Format
1-Amino-4-oxocyklohexankarboxylsyraetylenketal används för modifiering av polymeregenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Amino-4-oxocyklohexankarboxylsyra etylenketal används vid
modifiering av polymeregenskaper.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54621-18-0
Molekylformel C9H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 201.222
MDL-nummer MFCD03790906
InChI-nyckel HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-amino-1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylicacidethyleneketal, 1-amino-4,4-ethylenedioxycyclohexane carboxylic acid, 4-amino-4-carboxycyclohexanone ethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylicacid, 8-amino, 4-amino-4-2-hydroxy-1,3-dioxolan-2-yl cyclohexanone, 8-amino-1,4-dioxa-spiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, amino-4-ethylene-ketal cyclohexylcarboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene k
PubChem CID 7015505
IUPAC-namn 8-amino-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-karboxylsyra
LEDER C1CC2(CCC1(C(=O)O)N)OCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
Smältpunkt 301°C to 304°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1373325
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.