missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-5-hexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-5-hexene |
| CAS | 34825-70-2 |
| Molekylformel | C6H13N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2 |
| LEDER | C=CCCCCN |
| IUPAC-namn | hex-5-en-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vikt | 99.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?