missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Amino-5-hexene, TRC

Produktkod. 30327394
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327394 2.5 g 2.5g
30320007 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6106082.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Amino-5-hexene
CAS 34825-70-2
Molekylformel C6H13N
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2
LEDER C=CCCCCN
IUPAC-namn hex-5-en-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Formel vikt 99.1048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.