Läs mer
1-Amino Hydantoin-13C3, TRC
Produktkod. 30006067
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006067 10 mg
30008930 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61109210MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 957509-31-8
Molekylformel 13C3 H5 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 118.07
Synonym 2,4-Imidazolidinedione-2,4,5-13C3, 1-amino-, 1-Aminohydantoin (2,4,5-13C3), 1-Aminohydantoin-2,4,5-13C3, 1-Aminohydantoin-13C3, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione-2,4,5-13C3, 1-Amino hydantoin-13C3
IUPAC-namn 1-amino-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidine-2,4-dione
LEDER NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino Hydantoin-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
Formel vikt 118.0482
Procent renhet >95%