Läs mer
1-Amino Hydantoin-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino Hydantoin-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 118.0482 |
| Procent renhet | >95% |