Läs mer
1-aminohydantoin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30314407
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30314407 5 g
1 options
Produktkod. 30314407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6110905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS 2827-56-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C3 H5 N3 O2 . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride (9CI), Hydantoin, 1-amino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2,4-imidazolidinedione monohydrochloride, 1-Aminohydantoin hydrochloride, 1-Aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
LEDER Cl.NN1CC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 1-aminoimidazolidin-2,4-dion; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 151.55
Formel vikt 151.0149