missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Amino-imidazolidine-2,4-dione, TRC

Produktkod. 30005827
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005827 500 mg -
30006304 250 mg -
30005757 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611738500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6301-02-6
Molekylformel C3 H5 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 115.09
Synonym 1-Aminohydantoin
IUPAC-namn 1-aminoimidazolidine-2,4-dione
LEDER NN1CC(=O)NC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Aminohydantoin
Analyt- eller komponentnamn 1-Aminohydantoin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 115.0382
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.