Läs mer
1-Aminoacetone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aminoacetone, Hydrochloride |
| CAS | 7737-17-9 |
| Molekylformel | C3 H7 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Propanone, amino-, hydrochloride (6CI), 1-Amino-2-propanone hydrochloride, 1-Aminoacetone Hydrochloride, 1-Aminopropan-2-one hydrochloride salt, 2-Oxopropylammonium chloride, Aminoacetone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO.ClH/c1-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(=O)CN |
| IUPAC-namn | 1-aminopropan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.55 |
| Formel vikt | 109.0294 |