missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Aminoadamantane-d15, CDN

Produktkod. 30314799
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314799 0.05 g
30311464 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314799 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79650.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amantadine-d15
CAS 33830-10-3
Molekylformel C10 2H15 H2 N
Kvantitet 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9 H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D
LEDER [2 H]C1([2 H])[C@@]2([2 H])C([2 H])([2 H])[C@@]3([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]1([2 H])C([2 H])([2 H])[C@](N)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 166.34
Formel vikt 166.2303 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.