Läs mer
1-aminoantrakinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499947
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499947 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11499947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22901.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 82-45-1 | C14H9NO2 | 223,231 g/mol
Vid tillverkning av färgämnen och läkemedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoanthraquinone
CAS 82-45-1
Smältpunkt 252 °C till 255 °C
Molekylformel C14H9NO2
MDL-nummer MFCD00001213
Kvantitet 100 g
Beilstein 396360
Merck Index 14,417
Synonym 1-aminoanthraquinone, diazo fast red al, anthraquinone, 1-amino, 1-amino anthraquinone, 1-aminoanthrachinon, 1-amino-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-amino, alpha-aminoanthraquinone, 1-amino-9,10-anthraquinone, 1-amino-9,10-anthracenedione
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, chlroform, eter, glacial ättiksyra, HCl
InChI-nyckel KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
IUPAC-namn 1-aminoantracen-9,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 223.231
PubChem CID 6710
Formel vikt 223.23
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Aminoanthraquinone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminoanthraquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.