missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Aminoanthraquinone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 82-45-1 |
| Smältpunkt | 251°C to 254°C |
| MDL-nummer | MFCD00001213 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Aminoanthraquinone, 1-Aminoanthraquinone |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?