Läs mer
1-Aminobenzotriazole, 97%
Produktkod. 15455799
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455799 1 g 1g
15475799 250 mg 250mg
15465799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63610.03
Request Bulk or Custom Format
Självmordshämmare av cytokrom P450 och klorperoxidas
1-Aminobensotriazol används som en självmordshämmare av cytokrom P450 och klorperoxidas, en hämmare av oxidativ läkemedelsmetabolism i biokemiska farmakologi- och toxikologiska studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Aminobensotriazol används som en självmordshämmare av cytokrom P450 och klorperoxidas, en hämmare av oxidativ
läkemedelsmetabolism i biokemisk farmakologi och toxikologiska studier.
Löslighet Löslig
i kloroform, DMSO, etanol eller
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1614-12-6
Molekylformel C6H6N4
Molekylvikt (g/mol) 134.142
MDL-nummer MFCD00132902
InChI-nyckel JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC-namn bensotriazol-1-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminobenzotriazole
Smältpunkt 81°C to 85°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Beilstein 607843
Löslighetsinformation Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Formel vikt 134.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aminobenzotriazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.