Läs mer
1-Aminobensotriazol, 98 %
Produktkod. 10215591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10215591 250 mg Glasflaska 250mg
10205591 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348642500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1614-12-6 | C6H6N4 | 134,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1614-12-6
Molekylformel C6H6N4
Molekylvikt (g/mol) 134.14
MDL-nummer MFCD00132902
InChI-nyckel JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC-namn bensotriazol-1-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminobenzotriazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81 °C till 85 °C
Färg Beige till gul eller brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i kloroform, koltetraklorid, löslig i aktinsyra
Formel vikt 134.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aminobenzotriazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.