Läs mer
1-Aminobenzotriazole, MedChemExpress
Produktkod. 16480207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480207 50 mg
16444876 100 mg
16420976 200 mg
16411556 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103389
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress 1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminobenzotriazole
Fysisk form Solid
CAS 1614-12-6
Färg Tan
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ABT 3-Aminobenzotriazole
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (745.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (372.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER NN1N=NC2=CC=CC=C21
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Formel vikt 134.14
Procent renhet 98.05%