Läs mer
1-Aminobensotriazol, TRC
Produktkod. 30311677
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30311677 100 mg
1 options
Produktkod. 30311677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA593670100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Molekylformel C6H6N4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
LEDER Nn1nnc2ccccc12
IUPAC-namn Bensotriazol-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Formel vikt 134.0592