Läs mer
1-Aminocyclobutanecarbonitrile >80%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aminocyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 70780-84-6 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Aminocyclobutanecarbonitrile, 1-Amino-1-cyanocyclobutane, 1-Aminocyclobutane-1-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2/c6-4-5(7)2-1-3-5/h1-3,7H2 |
| LEDER | NC1(CCC1)C#N |
| IUPAC-namn | 1-aminocyclobutane-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vikt | 96.069 |