Läs mer
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, 95%
Produktkod. 15421679
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421679 1 g 1g
15431679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64459.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22264-50-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
ACBC är en NMDA-receptorantagonist som verkar vid glycinstället. Den fungerar som en agonist och är en analog av glycin vid NMDA-glycinreceptorstället. Detta påverkar signalöverföringen i CNS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
ACBC är en NMDA-receptorantagonist som verkar på glycinstället. Den fungerar som en agonist och är en analog av glycin vid NMDA-glycinreceptorstället. Detta påverkar signalöverföringen i CNS.
Löslighet Löslig till 100 mM i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22264-50-2
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00661068
InChI-nyckel FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclobutanecarboxylic acid, acbc, 1-amino-cyclobutanecarboxylic acid, 1-aminocyclobutane carboxylic acid, 1-amino-1-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino, 1-aminocyclobutanecarboxlic acid, 1-amino-1-carboxycyclobutane, cyclovaline
PubChem CID 89643
IUPAC-namn 1-aminocyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C1)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 261°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 2802253
Löslighetsinformation Soluble to 100 mM in water.
Formel vikt 115.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.