Läs mer
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 98%
Produktkod. 11478980
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478980 25 g 25g
11468980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11853.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2756-85-6
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00001487
InChI-nyckel WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
IUPAC-namn 1-aminocyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER NC1(CCCCC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2355692
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 143.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.