Läs mer
1-Aminocyklopentankarboxylsyra, 97+%
Produktkod. 11394529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394529 5 g 5g
11384529 1 g 1g
11304539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22179.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-52-8
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD00001381
InChI-nyckel NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
IUPAC-namn 1-aminocyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt ∼320 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 636626
Merck Index 14,2734
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.