Läs mer
1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473151 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473151 100 mg 100mg
11483151 250 mg 250mg
11493151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473151 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215034880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22059-21-8
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00009944
InChI-nyckel PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER NC1(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Synonym piracetam, nootropil, 2-2-oxopyrrolidin-1-yl acetamide, 2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, nootropyl, pyracetam, normabrain, gabacet, pyramem, 1-pyrrolidineacetamide, 2-oxo
PubChem CID 4843
Formel vikt 101.1
Fysisk form Fast