Läs mer
1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493151 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11493151 1 g 1g
11473151 100 mg 100mg
11483151 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11493151 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215034891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8430.00 SEK
    8027.13 SEK / 1g
    Save 402.87 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 22059-21-8
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00009944
InChI-nyckel PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:18053
IUPAC-namn 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER NC1(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
Formel vikt 101.1
Fysisk form Fast
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.