Läs mer
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32237735
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32237735 25 kg
1 options
Produktkod. 32237735 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8014179025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Smältpunkt 125°C (decomposes)
Densitet 1.56 g/cm³ at 20°C
Kvantitet 25 kg
Synonym 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Kvalitet Not Available