missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Aminoguanidinium Hydrogen Carbonate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898530 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15898530 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8014170250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 2582-30-1
Smältpunkt 125°C (Decomposes)
Densitet 1.56 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00012949
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.