Läs mer
1-Aminoindan, 98 %
Produktkod. 10305930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10305930 1 g Glasflaska 1g
10704981 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10305930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103850010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34698-41-4
Molekylformel C9H12N
Molekylvikt (g/mol) 134.20
MDL-nummer MFCD00003799
InChI-nyckel XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden-l-amin
LEDER [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoindan
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1.5°C
Färg Färglös till grön
Densitet 1.0380g/mL, 1.038
Kokpunkt 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Flampunkt 94°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5600 to 1.564
Kvantitet 1 g
Beilstein 12, 1191
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 133.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aminoindan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.