Läs mer
1-Aminoindan, TRC
Produktkod. 30320553
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30320553 50 mg
1 options
Produktkod. 30320553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61566050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Molekylformel C9H11N
Kvantitet 50 mg
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
LEDER NC1CCc2ccccc12
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Formel vikt 133.0891