Läs mer
1-aminoindan, 99 %
Produktkod. 11417917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417917 1 g 1g
11427917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16585.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34698-41-4
Molekylformel C9H12N
Molekylvikt (g/mol) 134.20
MDL-nummer MFCD00003799
InChI-nyckel XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-inden-l-amin
LEDER [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Aminoindane
Smältpunkt 2°C
Densitet 1.038
Kokpunkt 225°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 1 g
Beilstein 3196205
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 133.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.