Läs mer
1-Aminoindane Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aminoindane Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H |
| Formel vikt | 169.0658 |