Läs mer
1-Aminonaphthalene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-AminonaphthaleneD7 |
| CAS | 78832-53-8 |
| Molekylformel | C10 2H7 H2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(N)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.23 |
| Formel vikt | 150.1174 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |