Läs mer
1-Aminoftalazin, TRC
Produktkod. 30133418
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133418 250 mg
17933205 100 mg
17981805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA627660250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19064-69-8
Molekylformel C8 H7 N3
Molekylvikt (g/mol) 145.16
IUPAC-namn Ftalazin-1-amin
LEDER Nc1nncc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminophthalazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Formel vikt 145.064
Procent renhet >95%